09-1832
Éther diéthylique
≥99.5%, for residue analysis, JIS 1000
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Éther diéthylique, JIS 1000, ≥99.5%, for residue analysis
Qualité
for residue analysis
Agence
JIS 1000
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
28.5 psi
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Limite d'explosivité
36.5 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves