VPPS202NB1
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield Magnus 2.2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
Taille du dispositif
2.2 in.
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Description générale
La solution Viresolve® Pro offre une solution modèle complète et souple pour la clairance virale lors de la bioproduction d'anticorps monoclonaux (mAb) et de protéines recombinantes. Cette solution de clairance virale éprouvée offre les niveaux les plus élevés d'assurance de rétention et de productivité sur un large éventail de caractéristiques de flux d'alimentation.
Les dispositifs Viresolve Pro Magnus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille moyenne à grande. Le dispositif Viresolve® Pro Shield Magnus 2.2 offre une surface de filtration de 1,53 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des grands volumes.
Les dispositifs Viresolve Pro Magnus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille moyenne à grande. Le dispositif Viresolve® Pro Shield Magnus 2.2 offre une surface de filtration de 1,53 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des grands volumes.
Caractéristiques et avantages
- Fabrication à grande échelle
- Deux formats de taille différents
- Joints intégrés
- Possibilité d'empiler les unités sur le support Viresolve® Pro/Pro+ Magnus (jusqu'à 7 unités)
- Repères d'alignement sur chaque unité pour limiter les erreurs durant l'installation
- Circuit de fluide à usage unique entièrement jetable
- Appareils testés à 100 % par diffusion air/eau et test de gaz binaires
- Modèles Shield / Shield H testés à 100 % contre les aérosols
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après rinçage contrôlé avec 50 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Après rinçage contrôlé avec 50 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.