Principaux documents
VPPS101NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield Modus 1.1
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polyethersulfone
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
Taille du dispositif
1.1 in.
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Description générale
La solution Viresolve® Pro offre une solution modèle complète et souple pour la clairance virale lors de la bioproduction d'anticorps monoclonaux (mAb) et de protéines recombinantes. Cette solution de clairance virale éprouvée offre les niveaux les plus élevés d'assurance de rétention et de productivité sur un large éventail de caractéristiques de flux d'alimentation.
Les dispositifs Viresolve Pro Modus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille pilote à moyenne. Le dispositif Viresolve® Pro Shield Modus 1.1 offre une surface de filtration de 0,017 m2 et est principalement utilisé dans les études à petite échelle / le traitement des volumes de taille pilote.
Caractéristiques et avantages
  • Production à l'échelle pilote et moyenne
  • Trois formats de taille différents
  • Entièrement autonome (pas besoin de support)
  • Circuit du fluide à usage unique entièrement jetable
  • Dispositifs testés à 100 % par diffusion air/eau et test des gaz binaires
  • Modèles Shield / Shield H testés à 100 % avec des aérosols
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 100 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.