MABX8311
Anti-Plasmodium falciparum Antibody, (1mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Plasmodium falciparum Histidine-Rich Protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1, monoclonal
Espèces réactives
parasites, Plasmodium falciparum
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotype
IgG1
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Infectious Diseases
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable