Principaux documents
MABT64
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-nectine-4/PVRL4, clone N4.61
clone N4.61.2, from mouse
Synonyme(s) :
poliovirus receptor-related 4, Ig superfamily receptor LNIR, nectin 4, poliovirus receptor-related protein 4, nectin-4, Nectin-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N4.61.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PVRL4(81607)
Description générale
La nectine-4 est également connue sous le nom de protéine 4 liée au récepteur du poliovirus (PRR4 ou PVRL4). Les nectines sont connues pour être les récepteurs du virus de l'herpès simplex. La nectine-4 est une protéine d'adhésion cellulaire transmembranaire de type immunoglobuline qui semble également jouer un rôle dans la formation du tube neural, avec la N-cadhérine. La nectine-4 est reliée au cytosquelette d'actine par l'intermédiaire de l'afadine à l'intérieur de la cellule. La nectine-4 est principalement présente dans le placenta humain, bien que chez la souris, son expression soit très étendue. La nectine-4 semble adhérer principalement aux cellules exprimant la nectine-1 et vice versa.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la nectine-4 humaine.
Application
Analyse par ELISA : un précédent lot a été utilisé par un laboratoire indépendant en ELISA (Fabre-Lafay, S., et al. (2005). Journal of Biological Chemistry. 280(20):19543–19550).
Analyse par immunoprécipitation : un précédent lot a été utilisé en IP par un laboratoire indépendant (Fabre-Lafay, S., et al. (2005). Journal of Biological Chemistry. 280(20):19543–19550).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-nectine-4/PVRL4, clone N4.61, est un anticorps dirigé contre la nectine-4/PVRL4 et destiné à être utilisé en IH, ELISA et IP.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu de carcinome canalaire.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/400e de cet anticorps a permis de détecter la nectine-4/PVRL4 dans du tissu de carcinome canalaire.
Description de la cible
Poids théorique : 55 kDa
Forme physique
Format : purifié
Purifié sur protéine G
Surnageant d'IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus de carcinome canalaire
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Justin W Kaufman et al.
Journal of virology, 97(10), e0105123-e0105123 (2023-09-21)
For many years, measles virus (MeV) was assumed to first enter the host via the apical surface of airway epithelial cells and subsequently spread systemically. We and others reported that MeV has an overwhelming preference for entry at the basolateral
Kristin L M Boylan et al.
Oncotarget, 8(6), 9717-9738 (2016-12-31)
The cell adhesion molecule Nectin-4 is overexpressed in epithelial cancers, including ovarian cancer. The objective of this study was to determine the biological significance of Nectin-4 in the adhesion, aggregation, migration, and proliferation of ovarian cancer cells. Nectin-4 and its