MABS1225
Anti-TXNIP Antibody, clone JY2
clone JY2, from mouse
Synonyme(s) :
Thioredoxin-interacting protein, Thioredoxin-binding protein 2, Vitamin D3 up-regulated protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JY2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TXNIP(10628)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TXNIP in adult mouse cardiomyocytes. No TXNIP target band was detected in cardiomyocytes from Txnip-null mice (Yoshioka, J., et al. (2007). Circ. Res. 101(12):1328-1338).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected TXNIP in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1