Documents
DX1543
Supelco
N,N-Dimethylacetamide
OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylacetamide, DMAC
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
204-826-4
Pression de vapeur
1.76 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
165-166 °C/1013 hPa
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 64 °C
Densité
0.931-0.941  g/mL at 25 °C
UV cutoff
≤270 nm
Absorption UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 360 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.931-0.941g/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acidµeq/gTitrable baseµeq/gUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 280 nm0.30AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 310 nm0.05AU maxUV Abs. at 360 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)0.05% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup