Documents
8.20078
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8NNaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.29
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
226-736-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Pf
>380 °C
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Clé InChI
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable