Principaux documents
S678988
2-AMINO-8-NAPHTHOL-3,6-DISULFONIC ACID, MONOSODIUM SALT 80-90%
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8NNaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.296
Numéro MDL:
Autres remarques