573114
SMCC
Synonyme(s) :
SMCC, Succinimidyl- trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMF: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
Clé InChI
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable