5.31050
PFKFB3 Inhibitor III, YN1
Synonyme(s) :
PFKFB3 Inhibitor III, YN1, 7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, YN1
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
670 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-15-10(13(11)18)5-6-12(17)14(15)19/h1-7,16-17,19H
Clé InChI
BMZFZTMWBCFKSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Seo, M., et al. 2011. PLoS ONE6, e24179.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable