491002
SAHM1
≥93% (HPLC), solid, Notch transcription factor inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, AcβA1a-ERLRRRI*LCR*HHST (*=S5)
About This Item
Produits recommandés
product name
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, is a cell-permeable inhibitor that prevents assembly in the NOTCH1 trans-activation complex.
Niveau de qualité
Pureté
≥93% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Séquence
* = Two S5 molecules (a non-natural alkenyl amino acid) stapled together with a double bond
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable