4450-OP
Ethyl Alcohol 200 Proof 1PC X 4L
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produits recommandés
Niveau de qualité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup