Principaux documents
EX0276
Supelco
Ethyl alcohol, pure
≥99.5% (GC), GR ACS, 200 Proof Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-578-6
Nom du produit
Éthanol, GR ACS, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.1% Methanol content (CH3OH)
≤0.2% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
-1 is 1 x 500ml; Case contains 6 x 500mL-3 is 1 x 4L; Case contains 4 x 4L-4 is 1 x 1L; Case contains 6 x 1L
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10APHA max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Limit of acetone and IPA: Passes test
Methanol content (CH3OH): 0.1% max
Solubility in water: Passes test
Substances darkened by sulfuric acid: Passes test
Substances reducing permanganate: Passes test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.0002meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup