Documents
1.93655
Supelco
Nickel(II) chloride hexahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Nickel(II) chloride hexahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Ni · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable