B-096
Brorphine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL ((as free base)), Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
ampule of 1 mL ((as free base))
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C