Z611190
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41112203
Nomenclature NACRES :
NB.79
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9211080
L × D.I. × D.E.
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
Diam. du tube
0.8 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.