Principaux documents
W453801
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl mercaptopropionate
≥98%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.25
Numéro FEMA:
4538
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.143
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
earthy; sulfurous
InChI
1S/C9H12O3S/c1-11-9(10)4-6-13-7-8-3-2-5-12-8/h2-3,5H,4,6-7H2,1H3
Clé InChI
MXXNUXUTQGTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable