Principaux documents
W367400
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
≥98%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.28
Numéro FEMA:
3674
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.093
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; garlic; onion; vegetable; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCSCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3S/c1-2-12-10(11)5-7-14-8-9-4-3-6-13-9/h3-4,6H,2,5,7-8H2,1H3
Clé InChI
ZKCVVCLCYIXCOD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves