Principaux documents
T306207
(4R,5R)-2,4,5-TRIMETHYL-2-{7-[(4R,5R)-2,4,5-TRIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-2-YL]-2-NAPHTHYL}-1,3-DIOXOLANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.466
Numéro MDL:
Autres remarques