Principaux documents
M45008
Sigma-Aldrich
Methylenecyclobutane
96%
Synonyme(s) :
exo-Methylenecyclobutane
About This Item
Formule linéaire :
C4H6(=CH2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
6.57 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
42 °C/749 mmHg (lit.)
Densité
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
Clé InChI
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Guang Huan Shen et al.
Current medicinal chemistry, 27(35), 5918-5948 (2019-06-30)
The syntheses of acyclic nucleoside phosphonate (ANP) analogs linked with cyclic systems are described in the present review. The purpose of the review is to report the methodology of ANP analogs and to give an idea on the synthesis of