Principaux documents
L126284
1-(4-AMINOPHENYL)-4-PHENYL-1H-IMIDAZOLE-2-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.355
Numéro MDL:
Autres remarques