Principaux documents
L050031
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Gamme de produits
Proligo Reagents
Niveau de qualité
Impuretés
≤120 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear Appearance of Solution
Adéquation
conforms to structure (GC, Formulation)
Notes préparatoires
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Autres remarques
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C