CLS980015
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 14 mL
Synonyme(s) :
Corning® 9800
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 72
case of 720
Fabricant/nom de marque
Corning 9800-15
D.E. × L
15 mm × 125 mm
Capacité
14 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (test)