CLS980016
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 20 mL
Synonyme(s) :
Corning® 9800
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 576
pack of 72
Fabricant/nom de marque
Corning 9800-16
D.E. × L
16 mm × 150 mm
Capacité
20 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (test)