CLS44232XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
with wide beaded mouth (without stopper)
Synonyme(s) :
Baffled culture flask, Fernbach flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass (code 7740)
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Description
Ht: 230mm, Outer Diameter (OD): 200mm, Neck OD: 68mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 3
Fabricant/nom de marque
Corning 4423-2XL
Capacité
2,800 mL
Catégories apparentées
Description générale
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.