CLS44202XL
Pyrex® Fernbach culture flask
capacity 2,800 mL
Synonyme(s) :
Corning® 4420
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Joint
joint stopper13
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
closure type Beaded rim
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 4420-2XL
D.E. × H
~205 mm × 230 mm
Capacité
2,800 mL
Catégories apparentées
Description générale
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.