Documents
765759
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
95%
Synonyme(s) :
3-(Trifluoromethyl)indene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
Clé InChI
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C