Principaux documents
722278
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
107-112 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C=O)cc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
RVWOHBWQJGLXIJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable