Principaux documents
642401
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
55-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable