Key Documents
716235
Sigma-Aldrich
2-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18BBrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
82-86 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3
Clé InChI
ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable