679445
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
90%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2(C6H4)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
90%
Forme
solid
Pf
224-228 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
Clé InChI
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable