607479
N,N-Dimethyl(form-13C,d)amide
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
-61 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1D
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-FPLRYNQDSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup