549061
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
pb
282-283 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6,11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter