479144
Poly(allylamine) solution
average Mw ~65,000, 10 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PAH
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~65,000
Concentration
10 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.382
Viscosité
~250 cP(25 °C)(lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter