Documents
417041
Sigma-Aldrich
S-Alpine-Borane®
97%
Synonyme(s) :
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H31B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D +20°, c = 12 in THF
Point d'ébullition
>55 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1[C@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m0/s1
Clé InChI
VCDGSBJCRYTLNU-NEXGVSGLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
S-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (-)-α-pinene via hydroboration.
Application
S-Alpine-Borane® may be used in the preparation of (-)-(4S)-5-methyl-2-hexyn-4-ol, an intermediate for the synthesis of (+)-Prelog-Djerassi lactonic aldehyde.
Informations légales
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Liq. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Application of [2,3] sigmatropic (Wittig) rearrangements in synthesis. The synthesis of (+)-Prelog-Djerassi lactone.
Tsai DJS, and Midland MM.
Journal of the American Chemical Society, 107(13), 3915-3918 (1985)
Matteson DS
Stereodirected Synthesis with Organoboranes, 346-347 (2012)