Documents
309303
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate hexahydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
Mg(ClO4)2·6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
MGBDNCBRZIMSDZ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Magnesium perchlorate hexahydrate is a highly hygroscopic metal hydrate that can be dehydrated to prepare anhydrous magnesium perchlorate. It can be used as an electrophilic catalyst for non-enzymic reduction of synthetic dihydropyridines. It may also be used in the formation of magnesium ion batteries.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Water-Activated VOPO4 for Magnesium Ion Batteries
Ji X, et al.
Nano Letters, 18(10), 6441-6448 (2018)
Stability of perchlorate hydrates and their liquid solutions at the Phoenix landing site Mars
Chevrier VF, et al.
Geophysical Research Letters, 36(10) (2009)
Magnesium Perchlorate
Chakraborti AK, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 36(10) (2001)