Sels de grande pureté
Nous proposons un large éventail de sels de grande pureté, aussi bien anhydres qu'hydratés, avec des puretés allant de 99,9 % à 99,999 % mesurées par spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) ou spectrométrie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES). Notre gamme complète de sels comprend les produits suivants :
|
|
Ces composés ioniques de grande pureté servent typiquement de sels précurseurs dans les procédés exigeants de synthèse à l'état solide comme le procédé sol-gel et la co-précipitation, et dans la synthèse de nanoparticules de précision, comme la réduction chimique et les méthodes solvothermiques. Parmi les autres applications de nos sels, on peut citer leur emploi comme catalyseur dans la fabrication de produits chimiques, ou les mélanges électrolytiques pour composants de batterie.
Pour en savoir plus
Sels ultra purs
Les matériaux ultra purs sont cruciaux pour la recherche, le développement de nouvelles technologies et la production de produits de pointe qui nécessitent d'excellentes performances et une qualité supérieure. Notre offre comprend des sels de qualité ultra pure supérieure à 99,998 % et contenant moins de 10 parties par million d'impuretés métalliques à l'état de traces. Notre système de management de la qualité certifié ISO 9001 garantit une grande uniformité inter-lot, avec la mise à disposition d'un certificat d'analyse (CoA) pour chaque lot, pour des performances fiables, sur lesquelles on peut compter.
Sels AnhydroBeads™
Nos sels AnhydroBeads™ offrent des performances supérieures dans les applications sensibles à l'air et à l'humidité du fait de leur grande pureté, de leur distribution monodispersée, et de leur écoulement fluide. Ces sels anhydres sont développés et testés dans des conditions strictes de fabrication par voie sèche pour garantir une teneur en eau de l'ordre de quelques parties par million, une pureté vis-à-vis des métaux à l'état de traces allant de 99,9 % (3N) à 99,999 % (5N), et un faible rapport surface/volume (diamètre d'env. 2 mm).
Rendez votre travail fluide grâce aux sels AnhydroBeads™ !
- Taux d'absorption de l'humidité ambiante réduit, ce qui diminue au maximum l'agglomération, la formation de poussières et les charges électrostatiques, pour une manipulation répétée des plus simples.
- Densités de tassement supérieures et plus faible volatilité dans les procédés à l'état solide à haute température.
- Chargement pneumatique des sels dans les chambres à échantillon facilité, du fait de la réduction des problèmes de colmatage associés aux sels standards en poudre.
Sels Redi-Dri™
Nos sels Redi-Dri™ offrent des performances supérieures dans les applications sensibles à l'humidité du fait de leurs standards de qualité extrêmement élevés et de leur facilité de mise en œuvre. Notre système de conditionnement innovant empêche l'absorption de l'humidité environnante durant le transport et le stockage des produits chimiques grâce à des sels anhydres et hygroscopiques, ce qui évite les problèmes d'agglutination et de prise en masse et préserve la fluidité des composés. De plus, les sels Redi-Dri™ sont conditionnés dans un contenant de stockage refermable particulièrement pratique, une alternative plus facile à utiliser et plus sûre que les emballages à usage unique comme les ampoules.
Préservez la fluidité de votre travail grâce aux sels Redi-Dri™ à écoulement fluide !
- Réduction des déchets grâce à une durée de conservation plus longue et une fluidité garantie sans ajout d'anti-agglomérant
- Absorption plus lente de l'humidité environnante
- Récipient de stockage refermable particulièrement pratique, à l'inverse des ampoules
- Réduction des délais et amélioration de la productivité de votre laboratoire grâce à la dissolution plus rapide des sels Redi-Dri™, comparé aux matériaux agglomérés
Produits Technipur™ pour l'industrie
Notre qualité Technipur™ englobe des produits de spécialité destinés aux applications techniques, et garantit la sécurité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement, une qualité constante et une documentation plus complète. Notre vaste gamme de produits pour l'industrie adaptés à chaque usage est conçue pour répondre à ces besoins.
Nous proposons :
- Des pré-emballages de grande taille adaptés à vos besoins
- Une chaîne d'approvisionnement évolutive répondant à vos besoins en termes de fabrication
- Un stock constamment approvisionné pour une livraison rapide
- Un support qualité et un support documentaire
Ressources apparentées
- Material Matters: Nanomaterials: Controlled Synthesis and Properties
A nanomaterial can be broadly defined as any material in which one of its dimensions is less than 100nm. Over the last decade, nanomaterials, including their synthetic methods, have rapidly become one of the most active areas in scientific research, mainly on account of their unique properties in comparison to the traditional micron-sized material.
- Material Matters: Magnetic Nanomaterials: Design and Synthesis
Recent efforts in engineered magnetic nanostructures have emphasized high-sensitivity hybrid organic/inorganic systems for biosensing, bioimaging, drug delivery, as well as selective magnetic isolation and hyperthermia.
- Material Matters: Nanomaterial Synthesis: Creativity at the Nanoscale
Innovative materials start with innovative chemistry. Our cover art highlights the importance of starting materials in the synthesis process, whether they be quantum dots, nanowires, gold nanorods, or engineered carbon nanotube architectures for novel electronic applications.
- Article: High-Energy Lithium-Ion Batteries via a Couette–Taylor-Flow-Reactor
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
- Article: Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads Designed for Imaging and Isolation of Cellular Organelles
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
- Article: Synthesis of Magnetic Nanoparticles for Biosensing
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
- Article: High Purity Organics