289833
Strontium carbonate
≥98%
Synonyme(s) :
Strontianite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥98%
Forme
powder
Densité
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- Barium strontium titanate
- Barium strontium titanate thin films
Strontium carbonate is used in pyrotechnics, ceramic ferrites, inexpensive fireworks colorant.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable