Principaux documents
248207
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
147-149 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccsc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid has been used in the synthesis of zinc and cadmium carboxylate complexes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Non-covalently aggregated zinc and cadmium complexes derived from substituted aromatic carboxylic acids: Synthesis, spectroscopy, and structural studies.
Palanisami N, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 405, 522-531 (2013)