Principaux documents
735361
Sigma-Aldrich
5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Cyanopicolinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
210-215 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-5-1-2-6(7(10)11)9-4-5/h1-2,4H,(H,10,11)
Clé InChI
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable