229997
Zinc chloride
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dichlorozinc
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Pression de vapeur
1 Pa ( 305 °C)(lit.)
1 mmHg ( 428 °C)
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
732 °C (lit.)
Pf
293 °C (lit.)
Solubilité
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in Knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents
- in solvent-free synthesis of dihydropyrimidinones.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges