14616
Zirconium(IV) carbonate basic
≥40% ZrO2 basis
Synonyme(s) :
Zirconium hydroxycarbonate, [μ-[Carbonato(2-)-κO:κO′]]dihydroxydioxodizirconium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder
Composition
ZrO2, ≥40%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
- For Meerwein–Ponndorf–Verley reduction of HMF and furfural
- In the one-pot conversion of dihydroxyacetone into ethyl lactate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable