SML2698
EVT-101 dihyrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(3-Difluoromethyl-4-fluorophenyl)-3-(2-methylimidazol-1-ylmethyl)pyridazine dihydrochloride, 5-[3-(Difluoromethyl)-4-fluorophenyl]-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridazine dihydrochloride, EVT 101 dihydrochloride, EVT101 dihydrochloride
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)C1=C(F)C=CC(C2=CC(CN3C(C)=NC=C3)=NN=C2)=C1
InChI
1S/C16H13F3N4.2ClH/c1-10-20-4-5-23(10)9-13-6-12(8-21-22-13)11-2-3-15(17)14(7-11)16(18)19;;/h2-8,16H,9H2,1H3;2*1H
InChI key
OJBLXSPBJMGZDN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)