Y0000870
Triamterene impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol, 2,7-Diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
triamterene
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2nc(n[c](c2nc(c1N)c3ccccc3)=O)N
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)15-8-10(16-9)17-12(14)18-11(8)19/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
InChI key
UDZYJMZMGMKNJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)