426100
Lactacystin
≥99% (HPLC), solid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Lactacystin, Synthetic, Proteasome Inhibitor VI
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Lactacystin, Synthetic, Lactacystin, Synthetic, CAS 1258004-00-0, is an irreversible inhibitor of 20S proteasome inhibitor (IC₅₀ = 500 nM). A covalent inhibitor of the chymotrypsin & trypsin-like activities of proteasome.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@]1(NC(=O)[C@@H]([C@@H]1O)C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15+/m1/s1
Clave InChI
DAQAKHDKYAWHCG-AFGIITKNSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
20S proteasome (MCP; multicatalytic proteinase complex)
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Oda, K., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res.Commun.219, 800.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Imajoh-Ohmi, S., et al. 1995. Biochem.Biophys. Res. Commun.217, 1070.
Jensen, T.J., et al. 1995. Cell 83, 129.
Katagiri, M.M., et al. 1995. J. Antibiot.48, 344.
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Tanaka, H., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.216, 291.
Fenteany, G., et al. 1994. Proc. Natl. Acad.Sci. USA91, 3358.
Omura, S., et al. 1991. J. Antibiot.44, 117.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable