GF06230922
Carbon - Vitreous
foam, 300x300mm, thickness 30mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Sinónimos:
Carbon - Vitreous, VC003840
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96.5%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 062-309-22
tamaño × grosor
300 x 300 mm × 30 mm
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)