302155
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
99%
Sinónimos:
(+)-Styrene glycol, (S)-(+)-Phenylethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]18/D +66°, c = 1 in chloroform
mp
64-67 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m1/s1
InChI key
PWMWNFMRSKOCEY-MRVPVSSYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)