MilliporeSigma
V900881
Sigma-Aldrich
Poli(etilenglicol)
Vetec, reagent grade, average Mn 6,000 Da
Sinónimos:
PEG
About This Item
Fórmula lineal:
H(OCH2CH2)nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
mol peso
average Mn 6,000 Da
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)