1724689
USP
2-Acetylbenzothiophene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zileuton
fabricante / nombre comercial
USP
mp
86-90 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)